Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™, 2 à 200 μl
En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide. Pointes de pipettes BIO-CERT™, de 2 à 200 μl, certifiées stériles par un organisme indépendant et ne contenant aucun contaminant biologique. Paroi fine pour un haut degré de translucidité.
75.55€ - 98.40€
Spécification
Volume (métrique) | 2 à 200 mu;l |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10578921
![]() |
BRAND™
732128 |
Recharge |
82.05€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15164917
![]() |
BRAND™
732228 |
Rack |
98.40€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15104927
![]() |
BRAND™
732268 |
Rack | N/A | |||||||
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 20 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponible sous la forme de racks empilables pratiques
- Les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur jaune
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
2 à 200 mu;l | |
Incolore | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Usage limité | |
Oui | |
Polypropylène |
Stérile | |
Autoclavable | |
Étalon | |
Universelle | |
Bio-Cert | |
20, 100 μl |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™, 2 à 200 μl