Learn More
BRAND™ Pipettes graduées en verre de type 2 BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
Conformément à la norme DIN EN ISO 835, le délai d’attente a été réduit de 15 à 5 secondes
96.30€ - 98.85€
Spécification
Certifications/Conformité | USP |
---|---|
Classe | A |
Matériau | AR-GLAStrade; |
Graduée | Oui |
Type | Pipette graduée de type 2 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15133068
|
BRAND™
27506 |
1 ml | 0,01 mL |
96.30€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15123078
|
BRAND™
27509 |
2 ml | 0,02 mL |
96.30€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15340396
|
BRAND™
27511 |
5 ml | 0,05 mL |
98.85€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15103078
|
BRAND™
27513 |
10 ml | 0,1 mL |
98.85€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En AR-GLAS
- Ne nécessite qu’un réglage unique du ménisque
- L’émail bleu à contraste assure une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
- Comporte des traits circulaires complets et des graduations majeures
- Pochoirs à écran souple pour les marquages de volume afin de correspondre aux traits d’étalonnage pour une meilleure précision sur tous les volumes intermédiaires
- Géométrie en flux optimisée pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour une durabilité optimale
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 1 à 10 ml
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP fourni dans l’emballage d’origine
Spécification
USP | |
AR-GLAStrade; | |
Pipette graduée de type 2 |
A | |
Oui |