Learn More
BRAND™ Flacons gainés ambrés
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
Les flacons filetés à revêtement en éthylène-acrylate sont conçus pour protéger les produits et échantillons photosensibles.
- En verre sodocalcique
- Conception carrée pour un gain de place
- Température de fonctionnement maximale : 80°C
- Bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte en PEBD
Pour préserver le revêtement, ne nettoyez pas à plus de 60°C
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Ambré |
Comprend | Bouchon à vis en polypropylène, anneau de versement en PEBD |
Matériau | Verre sodocalcique |
Température de fonctionnement | 80deg;C |
Type de produit | Flacon gainé |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Flacons gainés ambrés >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu