Learn More
BrandTech™ 96-Well PCR Plate Sealing Mats
Designed specifically for BRAND™ PCR plates. BRAND™ 96-Well PCR Sealing Mats reduce evaporation losses by up to 75 percent in comparison to conventional systems.
Marque:  BrandTech™ 781405
Code produit. 10201112
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Designed specifically for BRAND&;trade; PCR plates.
  • Reduces evaporation losses by up to 75 percent in comparison to conventional systems
  • Highly flexible
  • Forms tight seal
  • Easily pierced with pipet tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TPE
96
Tapis de scellage
Autoclavable
5
Plaque PCR à 96 puits