Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates hydroGrade™
Comportant une surface fortement hydrophile pour la liaison de molécules hydrophiles ou pour des dosages homogènes avec des molécules hydrophobes qui restent en solution
229.00€
Spécification
Propriété de liaison Hydrophile
Certifications/Conformité ANSI, SLAS
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Type de puits Volume total (métrique) du puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de puits Volume total (métrique) du puits Prix Quantité et disponibilité  
10206813
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781782
Transparent Plat 350 μl
229.00€
100 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10012403
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781780
Transparent Rond 330 μl
229.00€
100 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
  • Surface d’immunodosages avec forte affinité pour les molécules hydrophiles, telles que les glycoprotéines et les peptides, les anticorps avec des régions essentiellement hydrophiles et les acides nucléiques
  • Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits
  • Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spécification
Spécification
Hydrophile
Étalon
8 x 12
96
Immobilisation de molécules hydrophiles
ANSI, SLAS
Sans couvercle
PS
Non stérile
100/boîte