Learn More
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 - Version UK avec fonction de prédécollement et applicateur d’étiquettes pour tubes
Cette imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
Marque: Brady™ 307655
6673.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24308" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
- Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
- Cette imprimante est fournie avec une version gratuite de la suite logicielle de conception de base Brady Workstation, qui vous permet de commencer à concevoir des étiquettes professionnelles sans attendre.
Spécification
Color Touchscreen | |
252.00 mm | |
520.00 mm | |
Monochrome | |
150.00 mm/s | |
Adaptateur CA |
Thermal Transfer | |
288.00 mm | |
520.00 x 252.00 x 288.00 mm | |
Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, a UK power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English | |
600 dpi | |
I7100-600-P-UK-VLA |