Learn More
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 - Version EU avec fonction de prédécollement et applicateur d’étiquettes pour tubes
Cette imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
6750.00€ - 7025.00€
Spécification
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
---|---|
Print Technology | Transfert thermique |
Largeur (métrique) | 252,00 mm |
Hauteur (métrique) | 288,00 mm |
Profondeur (métrique) | 520,00 mm |
Code produit | Marque | Résolution | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Résolution | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17157021
|
Brady™
307652 |
300 dpi |
6750.00€
1 kit |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17167021
|
Brady™
307653 |
600 dpi |
7025.00€
1 kit |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
- Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
- Cette imprimante est fournie avec une version gratuite de la suite logicielle de conception de base Brady Workstation, qui vous permet de commencer à concevoir des étiquettes professionnelles sans attendre.
Spécification
Écran tactile couleur | |
252,00 mm | |
520,00 mm | |
Monochrome | |
150,00 mm/s |
Transfert thermique | |
288,00 mm | |
520,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Module Peel and Present préinstallé. Elle est livrée avec un applicateur d'étiquettes en flacon, un cordon d'alimentation européen, une station de travail Brady Basic Suite, 2 mandrins de ruban vides, un câble USB, un CD contenant le pilote, le manuel d'utilisation en langues, le manuel de configuration/réglages en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais. | |
Adaptateur CA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 - Version EU avec fonction de prédécollement et applicateur d’étiquettes pour tubes