Learn More
Brady™ Poste et chaîne d’avertissement Bradylink™
Code produit. 11761356
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11761356
Marque: Brady™ 092121
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This Bradylink™ Warning Post and Chain is made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
  • Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
  • Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
  • Hollow base can be filled with sand for more stable application.
  • Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
  • Bases and tops are included.
Spécification
Type de produit Poteau et chaîne de sécurité
Alternate Part Number BRADYLINK WARNING POST SOLID YELLOW-PAC
Couleur Jaune
Matériau Polyéthylène
Description Bradylink Warning Posts
Diamètre (impériale) 3 in.
À utiliser avec (application) Traffic Control
Hauteur (impériale) 41 in.
Hauteur (métrique) 1040 mm
Comprend Bases et plateaux
Quantité 6/boîte