Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimantes BBP31 et BBP33
Rubans en vinyle intérieur / extérieur (B-595) pour l’identification générale des installations et la sécurité
Marque: Brady™ 142004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Durable et faible rétrécissement grâce à un adhésif acrylique permanent peut être appliqué à température froide
- S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
- Utilisé sur des blocs de parpaing peints, du bois inégal, des plastiques texturés, des tuyaux en papier, des surfaces revêtues de poudre
- Adhère aux produits à faible consommation d’énergie (tuyauterie en PVC, étuis d’équipement moulé par soufflage, plastiques ABS, plastiques recyclés)
- Séries de rubans recommandées : Série R-10000
- Température de service : -40° à 180°F°
- Température pour l’application : 0° à 180°F°
- Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur pour imprimantes BBP3x | |
Or | |
Vinyle (B-595) | |
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
1 | |
100 ft x 2,25 po | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,102 mm | |
30,40 m | |
5,7 cm |
B30C-2250-595-GD | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 de chaque | |
30,4 m x 5,7 cm | |
-40°C à +82°C | |
100 ft | |
2,25 in | |
30,4 m |