Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimantes BBP31 et BBP33
Code produit. 11766625
Click to view available options
Couleur:
Marron
Or
Violet
Dimensions (métrique):
30,4 m x 10,1 cm
30,4 m x 2,8 cm
30,4 m x 5,7 cm
30,4 m x 1,27 cm
Dimensions (impériale):
0,5 po x 100 pi
100 ft x 1,125 po
100 ft x 2,25 po
100 ft x 4 po
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11766625
Marque: Brady™ 142020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rubans en vinyle intérieur / extérieur (B-595) pour l’identification générale des installations et la sécurité
  • Durable et faible rétrécissement grâce à un adhésif acrylique permanent peut être appliqué à température froide
  • S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
  • Utilisé sur des blocs de parpaing peints, du bois inégal, des plastiques texturés, des tuyaux en papier, des surfaces revêtues de poudre
  • Adhère aux produits à faible consommation d’énergie (tuyauterie en PVC, étuis d’équipement moulé par soufflage, plastiques ABS, plastiques recyclés)
  • Séries de rubans recommandées : Série R-10000
  • Température de service : -40° à 180°F°
  • Température pour l’application : 0° à 180°F°
  • Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description Rouleau en vinyle intérieur / extérieur pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Violet
Finition Brillant
Matériau Vinyle (B-595)
Type de produit Rouleau en vinyle intérieur / extérieur
À utiliser avec (application) Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 100 ft x 2,25 po
Dimensions (métrique) 30,4 m x 5,7 cm
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,40 m
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 5,7 cm
Hauteur (métrique) 30,4 m
Alternate Part Number 142020