Learn More
Brady™ Panneau de sécurité sol Attention passage de chariots élévateurs avec pictogramme ToughStripe™
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Description
- Les panneaux de sol ToughStripe sont dotés d'un rouleau de marquage au sol résistant avec un adhésif haute performance
- Message du panneau : ATTENTION PASSAGE DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS (avec pictogramme et surfaces antidérapantes)
- Noir sur jaune
- Diamètre : 43,18 cm (17 po)
- Polyester B-534 — surface en polyester imprimé à pellicule de polyester transparent, avec surfaces antidérapantes et adhésif à base de caoutchouc
- Les couleurs vives et le texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
- Conçus pour résister à des environnements industriels difficiles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternate Part Number | B534FS 17 in. BK/YL WATCH OUT FOR FORKLIFT |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
| Description | ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés |
| Diamètre (impériale) | 17 po |
| Diamètre (métrique) | 431,80 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour communiquer des messages de sécurité et d’avertissement importants aux employés |
| Afficher plus |