Learn More
Brady™ Flèches de sol pré-espacées ToughStripe™
Les flèches de sol pré-espacées ToughStripe™ sont fabriquées en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
Marque:  Brady™ 104527
Code produit. 11761276
  • 241.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
  • Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Haute brillance
100/Bte
Formes pré-espacées ToughStripe
5 po
130°F
2 mil
50,8 mm
Flèche
50,80 x 127 mm
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™
TS-50.80-514-PREARO-GR-RL
Polyester
Caoutchouc permanent
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
127 mm
0°F
2 po
-18°C à 54°C
0°F à 130°F
Flèche
Vert
Nom du produit
Brady™ Flèches de sol pré-espacées ToughStripe™ > Flèches pré-espacées vertes