Learn More
Brady™ Panneau de marquage au sol Passage piéton obligatoire avec pictogramme ToughStripe™
Un moyen idéal d'améliorer la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules
Marque:  Brady™ 104509
Code produit. 11726365
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les panneaux de sol ToughStripe sont dotés d'un rouleau de marquage au sol résistant avec un adhésif haute performance
  • Message du panneau: “PASSAGE PIÉTON OBLIGATOIRE” (avec pictogramme et surfaces antidérapantes)
  • Noir sur blanc
  • Taille : 43,18 cm de dia. (17 po)
  • Polyester B-534 — surface imprimée en polyester à pellicule de polyester transparent, avec surfaces antidérapantes et adhésif à base de caoutchouc
  • Les couleurs vives et le texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
  • Conçus pour résister à des environnements industriels difficiles
Spécification
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Polyester
Permanent Rubber
17 in.
Pour communiquer des messages de sécurité et d’avertissement importants aux employés
0°F
-18°C à 54°C
0°F à 130°F
Passage piéton obligatoire
Noir sur blanc
Gloss
1 de chaque
ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés
431.80 mm
130°F
0.01 in.
Rond
Français
Floor Marking Sign
Nom du produit
Brady™ Panneau de marquage au sol Passage piéton obligatoire avec pictogramme ToughStripe™ > Polyester avec surfaces antidérapantes transparentes ; Dia. : 43,18 cm (17 po)