Learn More
Brady™ Ruban pour marquage au sol avec film de pelliculage ToughStripe™
Code produit. p-4518171
Click to view available options
Longueur (impériale):
50 ft.
100 ft
Largeur (impériale):
1 in
1,12 in
2 in
2,25 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 BX
1 ROLL
Code produit. 11750996
Marque: Brady™ 142134
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban en polyester robuste pour une utilisation sur les sols
  • Très résistant
  • Facile à appliquer
  • Facile à retirer
  • Transparent avec une finition brillante
  • Disponible en différentes largeurs et longueurs
Spécification
Certifications/Conformité ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Rouleau de pelliculage ToughStripe
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement None
Couleur Transparent
Finition Brillant
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Label Tape
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Utilisé comme film de pelliculage protecteur transparent pour étiquette Brady ToughStripe™
Brillant 115 unités Gardner
Durée de vie 2 ans
Température min. de fonctionnement (métrique) -18°C
Nb par paquet 1 Roll/Pack
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 25.4 mm
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15,24 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Alternate Part Number OVERLam B-634 25.4mm X 15,24m