Learn More
Brady™ Étiquettes avec film de pelliculage ToughStripe™
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Clear
Blanc, Transparent
Bleu
Jaune, Clear
Jaune, Transparent
Noir, Transparent
Orange, Transparent
Rouge, Clear
Rouge, Transparent
Vert, Clear
Vert, Transparent
Longueur (impériale):
100 ft
Largeur (impériale):
1,12 in
2,25 in
Largeur (métrique):
2,86 cm
5,71 cm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
Includes
- 1 rouleau de polyester B-483
- 1 rouleau de pelliculage en polyester B-634
Procédé facile en trois étapes
- Imprimez l’étiquette
- Positionnez au sol
- Appliquez le film de pelliculage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
| Description | Rouleau de marquage au sol GlobalMark ToughStripe avec pelliculage |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Rouge, Transparent |
| Finition | Brillant |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |