Learn More
Brady™ Étiquettes avec film de pelliculage ToughStripe™
Code produit. 11731006
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Clear
Blanc, Transparent
Bleu
Jaune, Clear
Jaune, Transparent
Noir, Transparent
Orange, Transparent
Rouge, Clear
Rouge, Transparent
Vert, Clear
Vert, Transparent
Longueur (impériale):
100 ft
Largeur (impériale):
1,12 in
2,25 in
Largeur (métrique):
2,86 cm
5,71 cm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11731006
Marque: Brady™ 142158
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • 1 rouleau de polyester B-483
  • 1 rouleau de pelliculage en polyester B-634
Créez rapidement et facilement des étiquettes pour sol imprimées sur mesure
Procédé facile en trois étapes
  • Imprimez l’étiquette
  • Positionnez au sol
  • Appliquez le film de pelliculage
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Rouleau de marquage au sol GlobalMark ToughStripe avec pelliculage
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement None
Couleur Noir, Transparent
Finition Brillant
Format de dia. int.
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes GlobalMark™ 2 et BMP™ 71
Comprend 1 rouleau de ruban et 1 rouleau de film de pelliculage
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -18°C
Nb par paquet 2 Rolls/Kit
Quantité 1 kit
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,203 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 5,71 cm (100 pi x 2,25 po)
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,48 m
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 5,71 cm