Learn More
Brady™ Bande de marquage au sol ToughStripe™
Code produit. 11781675
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Rouge
Bleu
Jaune
Noir
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Orange
Rouge
Vert
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Largeur (métrique):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11781675
Marque: Brady™ 104319
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le ruban pour marquage au sol ToughStripe™ (3,5 m/100 pi de long) est une solution durable et résistante pour le marquage des sols, des allées, des cellules de travail et autres zones désignées.
  • Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
  • Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description ROULEAUX POUR SOL ToughStripe
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement None
Couleur Noir, Blanc
Finition Brillant
Format de dia. int.
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Label Tape
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -18°C
Nb par paquet 1 Roll/Pack
Quantité 1 rouleau
Forme Continu
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 5,08 cm (100 pi x 2 po)
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,48 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5,08 cm
Alternate Part Number TS-50.80-514-BK/WT-STR-RL