Learn More
Brady™ Bande de marquage au sol ToughStripe™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Rouge
Bleu
Jaune
Noir
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Orange
Rouge
Vert
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Largeur (métrique):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Description | ROULEAUX POUR SOL ToughStripe |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Finition | Brillant |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Afficher plus |