Learn More
Brady™ Marques de division pour marquage au sol ToughStripe™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Longueur (impériale):
5 in
8 in
10 in
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 PK
Description
Durabilité
- Résiste à la circulation des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
- Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
- Fabriqué en polyester robuste avec un adhésif agressif
- Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Disponible en plusieurs couleurs très visibles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Description | Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Gloss |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Afficher plus |