Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101,60 x 254 mm
101,6 x 254,0 mm (l x H)
10 x 4 po
50,80 x 127 mm
50,8 W x 127,0 mm H
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 po
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Finition | Haute brillance |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 100/Bte |
| Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
| Description | Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus) |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation |
| Hauteur (impériale) | 8 po |
| Hauteur (métrique) | 203,20 mm |
| Température max. (impériale) | 129°F |
| Afficher plus |