Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
0,9 in
1 in
Hauteur (impériale):
0,375 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL/Pass 2002/95/CE |
| Description | Étiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |