Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour lames
Les étiquettes par transfert thermique pour lames sont fabriquées à partir d’un matériau en polyester haute performance (B-488) qui résiste à de nombreux solvants et des températures variables lors de leur application sur diverses surfaces, notamment l’acier inox et le PP.
Marque: Brady™ 062372
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polyester blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Idéales pour l’étiquetage général et à codes-barres sur surfaces plates et lisses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 320°F (-40 à 160°C)
Spécification
AGA, CSA, UL | |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, identification en laboratoire, plaques signalétiques, étiquetage pour lames, partie supérieure perforée | |
25,40 mm | |
120°C | |
Rectangle | |
0,0036 in | |
22,23 mm | |
0,75 in | |
0,9 in |
THT-140-488-3 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Non stérile | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique | |
2 | |
3000/Bte | |
248°F | |
0,091 mm | |
0,9 x 0,75 in | |
19,05 mm | |
2,28 cm |