Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons coniques
Les étiquettes par transfert thermique pour flacons coniques sont en polyester laminé (B-461) et forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
610.00€ - 725.00€
Spécification
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Finition Mat
Format Étiquette
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11831012
Afficher les documents
Brady™
062366
3000/Bte 1,5 in 3,5 in
725.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11841012
Afficher les documents
Brady™
062371
2000/Bte 5,25 in 1 in
610.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 13-06-2025
Description
  • Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
  • Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
Spécification
Étiquettes imprimables par transfert thermique
Blanc, Translucide
Étiquette
Étiquette pour transfert thermique
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
-196°C à 110°C
0,048 mm
Acrylique, Permanent
Mat
Polyester
Non stérile
Rectangle
0,0019 in
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons coniques