Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons
Les étiquettes par transfert thermique pour flacons sont disponibles en vinyle laminé ou matériau inviolable, idéal pour l’identification des fils et câbles.
Marque: Brady™ 030174
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent (B-351), idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits ; à retirer avec précaution du support car le matériau est fragile.
- Les étiquettes en papier (B-402) comportent un adhésif acrylique permanent, idéal pour les applications de marquage requérant du matériel d’étiquetage à faible coût.
- Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
Spécification
RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Vinyle | |
Non stérile | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique | |
3 | |
Rectangle | |
0,0028 in | |
15,24 mm | |
1 in | |
0,5 in |
Montage en surface | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Flacons, identification de sabotage | |
27,31 mm | |
10 000/Bte | |
-40°C à +80°C | |
0,066 mm | |
0,5 po x 1 po (H x l) | |
25,4 mm | |
12,7 mm |