Learn More
Brady™ Marqueurs pour fil en vinyle laminé
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP™71
Marque:  Brady™ 115095
Code produit. 11747154
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Utilisation pour l’identification des fils et des câbles
  • Utilisation dans les laboratoires pour l’identification des flacons
  • La zone protégée offre une excellente résistance chimique et à l’abrasion
  • La zone non imprimée s’enroule autour et sert de pellicule pour protéger le texte imprimé
  • Couleur : Blanc
Informations sur la commande
Dimensions et couleurs supplémentaires disponibles. Contactez le service client Fisher Safety pour vous procurer les informations de commande.
Spécification
Spécification
UL, RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE
Blanc, Translucide
Étiquette
Étiquette de marquage de fil
100/rouleau
-40°C à +70°C
1,5 in
10,1 cm
Acrylique, Permanent
Mat
Vinyle
Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
-40 à 158°F
1,5 x 4 po
4 po