Learn More
Brady™ Cartouche d’étiquettes à laminage automatique pour imprimantes série BMP™21
À utiliser avec les imprimantes d’étiquettes BMP21/BMP21-LAB et BMP21-PLUS
Marque: Brady™ 110929
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistant à l’abrasion et aux bavures
- Résistant à l’humidité et auto-extinguible
Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
Compliance
Conforme RoHS, certifié UL
Spécification
Ruban d'étiquetage | |
BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Thermal Transfer | |
1,25 in | |
31.75 mm | |
Matte | |
-70°C à +70°C |
Noir sur blanc | |
Self-laminating Vinyl | |
14 ft. | |
4.27 m | |
4.27 m x 31.75 mm (14 ft. x 1.25 in.) | |
-94°F to +158°F | |
UL Recognized to UL 2238, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |