Learn More
Brady™ Étiquette laminée
Code produit. p-190632
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
1 in
6 po
Hauteur (métrique):
2,54 cm
15,24 cm
Quantité:
250/Bte
50/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11568913
Marque: Brady™ 018436
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéaux pour l’étiquetage, ainsi que pour les fils et les câbles de communication de données
  • White vinyl wire marking labels
  • For AWG (Approximate Wire Gauge) 10 to 12
  • Label size: 1 x 1 in. (2.5 x 2.5cm)
  • Write-on height of 0.38 in. (0.95cm)
  • Rolls of 250 labels
  • For use with TLS2200 and TLS PC Link thermal transfer printers
  • Easy-to-load, industrial-strength labels and tapes are available in a wide variety of materials, sizes, and colors to meet surface, color, and regulatory requirements
  • For smooth surfaces such as uncoated metal, plastic, and glass, use “permanent” tapes
  • Use “Ultra-Aggressive” tapes on highly textured and/or low-surface energy surfaces such as powder coated, plastic ABS, and polypropylene
  • Material choices include glossy or clear polyester, metallized polyester with a silver finish, colored vinyl, and heat-shrinking polyolefin
To place an order, for technical information, or to inquire about the availability of a tape not listed here, call a Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Spécification
Certifications/Conformité UL
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur White, Translucent
Finition Matte
Matériau Vinyl
Type de produit Self-laminating Label
À utiliser avec (application) Communications cables, Panel identification, Voice/data identification, Wire and cable marking
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Quantité 50/paquet
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Hauteur (impériale) 6 po
Hauteur (métrique) 15,24 cm