Learn More
Brady™ Rubans pour étiqueteuse portative HandiMark™
Code produit. p-152365
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
À utiliser avec (application):
Environnements extérieurs difficiles
Marquage des installations
À utiliser avec (équipement):
HandiMark&trade ; étiqueteuse portable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10102274
Marque: Brady™ 042011
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce ruban très résistant et antitaches pour l’étiqueteuse portative HandiMark™ garantit la durabilité de votre texte imprimé sur plusieurs années, à l’extérieur comme dans les zones industrielles.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • Un ruban résistant et antitaches produit un texte imprimé durable, pouvant subsister des années en zone industrielle et à l’extérieur
  • Les rubans de la série R10000 sont basés sur une formulation en résine qui offre une image haute performance avec une forte résistance aux solvants et aux rayures
  • Pour une utilisation avec l’étiqueteuse portative HandiMark™
Informations sur la commande
Dimensions (l x L) : 2 po x 100 pi (5,08 cm x 30,5 m).
Spécification
Type de produit Cartouche de ruban
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) HandiMark&trade ; étiqueteuse portable
Matériau Vinyle
Longueur (impériale) 75 ft
Largeur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 23 m
Largeur (métrique) 50 mm
Stérilité Non stérile
Description 2 couleurs
Format Ruban
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,22 kg
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (application) Marquage des installations
Quantité 1 pièce