Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en polyester pour imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
Code produit. p-4830340
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Clair
Noir
Transparent
À utiliser avec (équipement):
Imprimante d’étiquettes Brady M210, imprimante d’étiquettes Brady M210-LAB, imprimante d’étiquettes Brady M211, imprimante d’étiquettes BMP21-LAB, imprimante d’étiquettes BMP21, imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS, étiqueteuse portable IDPAL, étiqueteuse portable LABPAL, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
Imprimante d’étiquettes Brady M210, imprimante d’étiquettes Brady M210-LAB, imprimante d’étiquettes Brady M211, imprimante d’étiquettes BMP21-LAB, imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21-LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, étiqueteuse portable IDPAL, étiqueteuse portable LABPAL™, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
Matériau:
Polyester
Polyester (B-430)
Largeur (métrique):
6,35 mm
6,35 mm
9,53 mm
9,53 mm
12,70 mm
12,70 mm
19,05 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 11844345
Marque: Brady™ 110896
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
  • Pour un marquage intérieur sur des surfaces lisses
  • En polyester laminé blanc ou transparent
  • Finition brillante et adhésif acrylique permanent
  • M21-250-423, M21-250-430 et M21-250-430-WT-CL ne sont compatibles qu’avec l’imprimante BMP™21-PLUS
Applications :
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, identification d’emplacements, identification de sorties / prises, panneau de raccordement, port d’identification du panneau de raccordement, plaque, plaques signalétiques, équipement datacom
Compliance
Conformes RoHS, certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472, partie 815)
Spécification
Type de produit Cartouche d'étiquettes
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Matériau Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 21 ft
Largeur (impériale) 0,3 in
Longueur (métrique) 6,4 m
Largeur (métrique) 9,53 mm
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Dimensions (L x l x H) 21 x 0,3 x 21 ft. (6,4 m x 9,53 x 6,4 cm)
Type d’adhésif Permanent
Description Montage en surface
Finition Brillant
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (métrique) De -70°C à +110°C
Certifications/Conformité AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/parties 815), UL
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, Codage à barres, Identification des composants, Insertion des bandes, Identification de l'équipement, Identification générale, Identification à usage général, Identification de l'emplacement, Identification de la prise ou du raccord, Identification du port du panneau de brassage, Plaque, Plaques signalétiques
Quantité 1 rouleau
Alternate Part Number M21-375-423