Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en polyester pour imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
À utiliser avec les imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
Marque: Brady™ 110896
38.90 EUR valable jusqu'au 2025-03-09
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour un marquage intérieur sur des surfaces lisses
- En polyester laminé blanc ou transparent
- Finition brillante et adhésif acrylique permanent
- M21-250-423, M21-250-430 et M21-250-430-WT-CL ne sont compatibles qu’avec l’imprimante BMP™21-PLUS
Applications :
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, identification d’emplacements, identification de sorties / prises, panneau de raccordement, port d’identification du panneau de raccordement, plaque, plaques signalétiques, équipement datacom
Compliance
Conformes RoHS, certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472, partie 815)
Specifications
Cartouche d'étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0,3 in | |
9,53 mm | |
0,076 mm | |
Permanent | |
Brillant | |
De -70°C à +110°C | |
Suivi des actifs, Codage à barres, Identification des composants, Insertion des bandes, Identification de l'équipement, Identification générale, Identification à usage général, Identification de l'emplacement, Identification de la prise ou du raccord, Identification du port du panneau de brassage, Plaque, Plaques signalétiques | |
M21-375-423 |
Blanc | |
Polyester | |
21 ft | |
6,4 m | |
6,4 cm | |
21 x 0,3 x 21 ft. (6,4 m x 9,53 x 6,4 cm) | |
Montage en surface | |
Cartouche, étiquette | |
AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/parties 815), UL | |
1 rouleau |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.