Learn More
Brady™ Étiquettes Freezerbondz pour imprimantes LABXPERT™
Code produit. 10061972
Click to view available options
Couleur:
Noir, Jaune
Noir, Orange
Noir, Rouge
Hauteur (impériale):
0,3 in
0,5 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 10061972
Marque: Brady™ 060924
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Excellentes performances par temps froid
  • Fabriquées à partir de tissu en nylon ou polyester FreezerBondz
  • Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Idéales pour l’autoclave, les congélateurs, les bains-marie (100°C), l’azote liquide
  • Pour une utilisation avec tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire
  • Résistance à l’humidité
  • Surface lisse avec finition mate
  • Compatibles avec imprimante LABXPERT
Spécification
Certifications/Conformité UL, RoHS 2002/95/CE
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir, Orange
Finition Mat
Matériau Tissu en nylon
À utiliser avec (application) Identification générale et industrielle, identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon
Étiquettes par rangée 1
Quantité 300/Bte
Forme Rond
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Largeur (impériale) 0,3 in
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,2 cm
Diamètre (métrique) 12,70 mm