Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames en polyester LABXPERT™
Code produit. 10123092
Click to view available options
Hauteur (métrique):
6,35 mm
Largeur (métrique):
4,82 cm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10123092
Marque: Brady™ 060952
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes pour lames en polyester Brady™ LABXPERT™ sont destinées à être utilisées avec les imprimantes LABXPERT™ et IDXPERT™.
  • Supportent des températures allant de -80°C à +121°C (-112°F à +250°F)
  • Le matériau offre une adhérence permanente, une résistance chimique exceptionnelle et des capacités d’écriture
  • Résiste au xylène, au toluène, au DMSO et à l’éthanol
  • Spécification
    Certifications/Conformité AGA, UL, UL 969, CSA, C22.2 n° 0.15-95, RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE
    Description Montage en surface
    Type d’adhésif Acrylique, Permanent
    Couleur Noir, Blanc
    Finition Mat
    Format Étiquette
    Matériau Polyester
    Type de produit Étiquette
    À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, plaques signalétiques, étiquetage pour lames
    À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
    Étiquettes par rangée 1
    Quantité 200/Bte
    Forme Rectangle
    Plage de températures (métrique) -40°C à +160°C
    Épaisseur (métrique) 0,091 mm
    Largeur (impériale) 1,9 in
    Largeur (métrique) 4,82 cm
    Hauteur (impériale) 0,25 in
    Hauteur (métrique) 6,35 mm
    Hauteur (métrique) de la zone imprimable 6,35 mm