Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester de laboratoire haute performance LABXPERT™
Code produit. 10032012
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
150/Bte
175/Bte
1 rouleau
225/Bte
450/Bte
Hauteur (métrique):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Type de produit:
Étiquette
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10032012
Marque: Brady™ 060928
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes de laboratoire en polyester haute performance LABXPERT™ sont en polyester laminé (B-461) et forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
  • La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacons, tube conique, identification en laboratoire, tube, flacon
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) –320 à 250°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Dimensions (LxW) 30 x 1.25 in.
Longueur (métrique) 9,14 m
Largeur (impériale) 19 in
Largeur (métrique) 31,75 mm
Hauteur (impériale) 1,2 in
Hauteur (métrique) 3,17 cm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 31,75 mm