Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51,BMP53 Printers
Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51,BMP53 Printers Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
Marque: Brady™ 143267
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
- L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Cartouche pour étiqueteuse | |
BMP™51, BMP™53 Printers | |
1 Ea. (200 labels) | |
1.25 x 1.5 in. | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm | |
1,25 in | |
38.10 mm | |
38.1 mm |
BMP51/53 Labelmaker Labels | |
Black, White, Clear | |
Self-laminating Vinyl (B-427) | |
Non stérile | |
1 | |
Rectangle | |
31.75 x 38.1 mm | |
0,004 in | |
1,5 x 1,25 in | |
31.75 mm | |
1,5 in | |
12.70 mm |