Learn More
Brady™ Cartouches en vinyle Label Maker (B-427) pour imprimantes BMP51, BMP53, BMP41
Conçus pour adhérer à des surfaces, des fils et des câbles très incurvés
Marque: Brady™ 143261
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Zone imprimable en blanc ou en jaune
- La zone transparente et non imprimable s’enroule autour des fils et des câbles pour laminer les textes imprimés
- Offre une résistance à l’abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l’eau, à l’huile et à la saleté
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Cartouche pour étiqueteuse | |
1 | |
Rectangle | |
12.7 x 31.75 mm | |
0.102 mm | |
31.75 x 12.7 mm | |
12.70 mm | |
31.75 mm |
Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53 | |
Noir, Blanc, Clear | |
Vinyle laminé (B-427) | |
Imprimantes BMP™ 51, BMP™ 53, BMP™ 41 | |
1/boîte (200 étiquettes) | |
0,5 x 1,25 in | |
-70°C à +70°C | |
34.93 mm | |
0,5 in | |
1,25 in | |
9.53 mm |