Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : tissu en nylon, rond
Code produit. p-4911893
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12784039
Marque: Brady™ 143340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cartouche pour étiqueteuse : les étiquettes enveloppantes rondes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Cartouche pour étiqueteuse :Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) rondes sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Couleur Orange
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Tissu en nylon
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 0,95 cm
Type d’adhésif Permanent
Stérilité Non stérile
Description Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53
Finition Blanc mat
Forme Rond
Résistance à la traction 80 lb/pouce
Plage de températures (impériale) de -40 à 194°F
Plage de températures (métrique) de -40°C à +90°C
Certifications/Conformité UL, CSA, DIN VDE 0472/partie 815, ASTM D
À utiliser avec (application) Marquage des fils et applications générales d'étiquetage
Quantité 1 pièce