Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en vinyle intérieur / extérieur
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
Marque:  Brady™ 142801
44.26 EUR valable jusqu'au 2025-03-09
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11743484
  • 49.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
  • Pour une utilisation avec les imprimantes BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™, LabPal™
  • Fabriquées à partir de matériau pour intérieur / extérieur durable 8-10 ans
  • Finition mate avec adhésif permanent
  • Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
  • Disponibles en plusieurs tailles et couleurs
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean/5, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements, étiquetage extérieur.
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Compliance
Conforme RoHS, WEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
Spécification
Spécification
Label Cartridge
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Thermal Transfer
0,75 in
19,5 mm
0,102 mm
Acrylique permanent
Brillant
De -40°C à +82°C
Congélateur
M21-750-595-RD
Blanc sur rouge
Vinyle
21 ft
6,4 m
0.004 in.
6,4 m x 19,5 mm
Ruban vinyle pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL
-40°F to +179.6°F
BS5609:1986 Section 2 et section 3