Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™
Code produit. p-3813754
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Bleu
Blanc, Rouge
Noir, Blanc
Quantité:
1 rouleau
350/Bte
Hauteur (métrique):
1,2 cm
2,2 cm
3,8 cm
Matériau:
Polyester
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11841633
Marque: Brady™ 142325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Testé pour résister aux conditions les plus difficiles et les plus extrêmes
  • Ne tombent pas, ne craquent pas et ne se décollent pas
  • Préservez l’intégrité de vos échantillons les plus importants, et ce, indéfiniment
  • Conçus pour résister à des températures extrêmes et à des produits chimiques agressifs tels que le xylène, l’éthanol, le DMSO et l’IPA
  • Peut être utilisé sur des surfaces congelées, y compris le verre et le polypropylène
  • Idéales pour l’autoclavage, le stockage au congélateur, les bains-marie (100°C), les applications impliquant de l’azote liquide
  • Compatibles avec les imprimantes LABXPERT/IDXPERT
  • Noir sur blanc / translucide
  • Finition mate avec surface lisse
  • Les matériaux compacts ne se coincent pas dans la centrifugeuse ou tout autre équipement
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
Certifications/Conformité UL, RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes IDXPERT
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Bleu
Finition Brillant
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette
À utiliser avec (application) Identification générale et industrielle, identification générale, marquage des composants internes au panneau, identification en laboratoire, identification de voix / données
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Brillant 50 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Longueur (métrique) 9,14 m
Largeur (impériale) 19 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,2 cm