Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester Freezerbondz
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Marque:  Brady™ 011267
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.70100kg
Code produit. 10339434
  • 775.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 15-10-2024
Description
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Les étiquettes Freezerbondz peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide. Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
  • Elles sont tout particulièrement adaptées aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide et l’autoclavage
  • Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
  • Couleur : Blanc avec finition mate
  • Matériau : Polyester
Compatibilité avec les imprimantes suivantes :
  • Freezerbondz (11-877-244 à -248) : BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 à -251) : BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes à transfert thermique
Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
Spécification
Spécification
Autoclavable
Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz
Blanc
Étiquette
Thermal Transfer
Non-sterile
Imprimante pour étiquettes BBP™81, imprimante pour étiquettes de la série BRADY IP™, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, imprimante pour étiquettes de la série BRADYPRINTER PR Plus, imprimante THT, noyau de 3 po
250/Bte
–320 à 266°F
2.6 mil
41,28 mm
1.5 x 3.75 in. (L x W)
95,25 mm
38,1 mm
RoHS 2002/95/CE
Acrylique, Permanent
Mat
Polyester
Étiquette pour surface froide
Identification générale, identification en laboratoire
1
Rectangle
-196°C à +130°C
0,053 mm
95,25 x 38,1 mm
3,87 in
1,5 in