Learn More
Brady™ Étiquettes Freezerbondz en polyester (B-490) LABXPERT™
Étiquette d’identification pour surface gelée, notamment le verre et le polypropylène stocké dans de l’azote liquide
123.00€
Spécification
Revêtement | Lisse |
---|---|
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Mat |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante LabXpert™ |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12809968
|
Brady™
060903 |
1,25 x 0,375 in | N/A | ||||||
Description
- Étiquette pour surface lisse en polyester Freezerbondz
- Étiquette résistante à l’humidité, performante à basse température
- L’étiquette Freezerbondz originale peut résister à des températures extrêmement basses
- Pour l’imprimante LABEXPERT™ (également compatible avec l’imprimante IDXPERT™)
- Finition mate, texte noir sur étiquette blanche
- Environnement : Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
- Disponibles en différentes dimensions et zones imprimables
- Compatibilité avec l’imprimante suivante : LABXPERT
L’utilisation prévue du produit sort du cadre de la directive RoHS
Spécification
Lisse | |
Mat | |
Imprimante LabXpert™ |
Noir, Blanc | |
Polyester |