Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à usage intensif série B30
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 BX
Description
B30 Series Drop & Click print ribbons enable 5-second ribbon supply changes. No calibrating, no threading, no waste, no hassles and the ink always faces the right direction!
- Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
- La formulation en résine série R6400 offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à l’abrasion lorsqu’elle est imprimée sur l’étiquette appropriée de Brady™
- Recommandé pour une utilisation avec des matériaux conçus pour résister aux produits chimiques, tels que le polyester de surface surgelé B-492 et le polyester résistant aux produits chimiques B-481
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE |
| Type d’adhésif | Non-adhesive |
| Couleur | Noir |
| Format | Cartridge (Ribbon) |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Type de produit | Étiquette pour tube conique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Rubans d’impression en 5 secondes “Drop and Click”. |
| Afficher plus |