Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP51 / BMP53 : Vinyle B-427
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,1 x 0,25 in
Conditionnement:
1 BX
Description
- Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
- L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Matériau | Vinyle |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Étiqueteuse BMP™ 51 ; Étiqueteuse BMP™ 53 |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
| Dimensions (LxW) | 1,1 x 0,25 in |
| Largeur (métrique) | 6,35 mm |