Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse BMP51/BMP53/BMP41 : Polyester B-422
Code produit. p-4932839
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in
1 x 0,5 in
1 x 1 in
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 25,4 mm (25 ft x 1 po)
7,6 m x 12,1 mm (25 pi x 0,475 po)
7,6 m x 9,5 mm (25 pi x 0375 po)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 15113329
Marque: Brady™ 131576
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans des applications commerciales et industrielles
  • Adhésif permanent, pour surfaces à revêtement poudré / texturé
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifications/Conformité Test réussi 2002/95/CE
Description Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Brillant
Matériau Polyester (B-422)
Type de produit Cartouche pour étiqueteuse
Étiquettes par rangée 1
Quantité 180/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1,5 x 0,75 in
Dimensions (métrique) 38,1 x 19,0 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 19,05 mm
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19,0 mm