Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,37 in
0,5 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Largeur (impériale):
1,25 in
1,65 in
1,75 in
1,8 in
2,2 in
3,75 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
- Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
- Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
- Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
- Couleur : Noir sur blanc
- Type de matériel : Polyester
- Description du matériel : Polyester FreezerBondz™
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Matériau | Polyester |
| Largeur (impériale) | 3,75 in |
| Largeur (métrique) | 38,10 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,5 in |
| Hauteur (métrique) | 3,81 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,0021 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,053 mm |
| Dimensions (L x l) | 98,42 x 38,10 mm |
| Afficher plus |