Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : Tissu en nylon pour marqueurs de borniers
Adhérence élevée sur les surfaces rugueuses
Marque: Brady™ 110939
32.00 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tissu en nylon compact
- Adhère mieux aux surfaces très texturées, rugueuses, poudrées, revêtues ou lisses
- Idéal pour les environnements impliquant la congélation, l’autoclavage et/ou la présence d’azote liquide
Spécification
Autoclavable | |
Aggressive Adhesive Multi-purpose Nylon Terminal Block Labels | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS | |
1 rouleau | |
-40°F to +194°F | |
6.5 mil | |
16 ft. x 0.5 in. | |
4.88 m | |
12.70 mm |
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Cartouche d’étiquettes | |
Câbles de communication, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C à +90°C | |
0.165 mm | |
16 ft | |
0,5 in | |
4,8 cm |