Learn More
Brady™ Rouleau en vinyle intérieur / extérieur BBP™
Rouleau en vinyle à faible retrait résistant avec adhésif très agressif
Marque: Brady™ B30C-4000-595-RD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
- Adhère aux éléments à faible énergie de surface difficiles
- Application possible par temps froid
- Longueur : 30,5 m (100 pi) par rouleau
Spécification
Non autoclavable | |
B30C-4000-595-RD | |
Acrylique, Permanent | |
Rouge | |
Vinyle | |
Colored Label Tape | |
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
50 unités Gardner | |
8 à 10 ans | |
Rectangle | |
-40 à 179,6°F | |
0,004 in | |
30,48 m x 10,16 cm (100 pi x 4 po) | |
30,48 m | |
10,16 cm |
RoHS 2002/95/CE | |
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur pour imprimantes BBP3x | |
None | |
Brillant | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 | |
1 rouleau | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
-40°C à +82°C | |
0,102 mm | |
100 ft | |
4 in |