Learn More
Brady™ Rouleau en vinyle intérieur / extérieur BBP™
Rouleau en vinyle à faible retrait résistant avec adhésif très agressif
Marque:  Brady™ 141999
Code produit. 11736495
  • 477.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
  • Adhère aux éléments à faible énergie de surface difficiles
  • Application possible par temps froid
  • Longueur : 30,5 m (100 pi) par rouleau
Spécification
Spécification
Non autoclavable
B30C-4000-595-CL
Acrylique, Permanent
Transparent
Vinyle
Label Tape
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
50 unités Gardner
8 à 10 ans
Rectangle
-40°C à +82°C
0.102 mm
100 ft
4 in
RoHS 2002/95/CE
Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers
None
Brillant
Transfert thermique
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1
1 rouleau
-40 à 179,6°F
0,004 in
30,48 m x 10,16 cm (100 pi x 4 po)
30,48 m
10,16 cm