Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, blancs, prédécoupés BBP™
Les en-têtes d’avertissement vierges blancs prédécoupés BBP™ sont fabriqués en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
Marque: Brady™ 142197
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
- Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Spécification
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Étiquettes en vinyle de qualité extérieure pour imprimantes BBP3x | |
Blanc | |
Vinyle | |
Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
250/Bte | |
-40°C à +82°C | |
5,7 x 9,8 cm (H x l) | |
97,79 mm | |
98 mm |
B30-219-595-BLNKWT | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Étiquette vierge prédécoupée | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
-40°F à +180°F | |
0,004 in | |
3,85 in | |
2,25 in |