Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques GHS/CLP B-7569
Click to view available options
Dimensions (LxW):
85 x 55 mm
110 x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
Requires
Logiciel Markware™ v3.9.1
- Matériaux pour l’identification générale BBP™31 et BBP™33
- Étiquettes vierges avec losanges rouges préimprimés permettant d’obtenir des étiquettes GHS/CLP bicolores en un seul passage dans l’imprimante
- Disponibles en trois tailles, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™
- Température de service : -4°F à +180°F ; Température d’application : 50°F à 180°F
- Durabilité moyenne en extérieur : 3-5 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
| Description | Étiquettes chimiques GHS/CLP pré-imprimées pour imprimantes BBP3x |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Blanc avec losanges rouges pré-imprimés |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Vinyle |
| Afficher le texte | Légende : losange L1 |
| À utiliser avec (application) | Marquage de produits chimiques |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |