Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
Marque:  Trajan™ 054121
Code produit. 15288643
  • 506.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
370°C
0,25 mm
G27, G36, G41
-40°C à +360/370°C
15 m
Apolaire
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
5 % phényl polysilphénylène siloxane
Analyses d’ultra-traces, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS
1 μm
BPX5
Silice fondue